5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC302611-1G PC302611-5G
APOSPC302611-1GEA 117 EUR
APOSPC302611-1G APOSPC302611-5G
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide 95%
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide
Kaava: C₈H₆BrF₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832362
CAS-numero: 1017779-39-3
UN: 3265
ADR: 8,III