(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)acetic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC302583-1G
APOSPC302583-1GEA 137 EUR
APOSPC302583-1G
(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)acetic acid
Kaava: C₁₀H₁₀F₂O₃
Sulamispiste: 145…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258707
CAS-numero: 1017779-62-2