3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC302312-1G
APOSPC302312-1GEA 0 EUR
APOSPC302312-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₉H₁₀F₃N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06213553
CAS-numero: 292151-97-4