2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC302254-1G PC302254-5G PC302254-10G PC302254-25G PC302254-100G
APOSPC302254-1GEA 103 EUR
APOSPC302254-1G APOSPC302254-5G APOSPC302254-10G APOSPC302254-25G APOSPC302254-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Kaava: C₁₀H₅F₆NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11519321
CAS-numero: 1092460-75-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR