2-Fluoro-5-methylcinnamic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC302027-1G PC302027-5G
APOSPC302027-1GEA 106 EUR
APOSPC302027-1G APOSPC302027-5G
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid 98%
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid
Kaava: C₁₀H₉FO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06205468
CAS-numero: 773130-21-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR