Ethyl 3,8-dichloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC300582-1G
APOSPC300582-1GEA 58.4 EUR
APOSPC300582-1G
Ethyl 3,8-dichloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3,8-dichloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Kaava: C₁₁H₇Cl₂F₃N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD17168289
CAS-numero: 1355171-49-1