3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC300558-1G PC300558-5G PC300558-250MG
APOSPC300558-1GEA 146 EUR
APOSPC300558-1G APOSPC300558-5G APOSPC300558-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₈H₃BrClF₃N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07021357
CAS-numero: 900019-65-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR