1,3-Difluori-2-propanoli 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC2878-25G PC2878-5G
APOSPC2878-25GEA 256 EUR
APOSPC2878-25G APOSPC2878-5G
1,3-Difluori-2-propanoli 97%
1,3-Difluori-2-propanoli
Kaava: C₃H₆F₂O
Kiehumispiste: 127 °C
Tiheys: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 42 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000452
CAS-numero: 453-13-4
EINECS: 207-216-6
UN: 1987
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR