3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC2875K-25G PC2875K-5G PC2875K-1G
APOSPC2875K-25GEA 132 EUR
APOSPC2875K-25G APOSPC2875K-5G APOSPC2875K-1G
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isocyanate

  • May form small amount of sediment.

Kaava: C₇H₃F₂NO
Kiehumispiste: 164 °C
Tiheys: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 63 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00065711
CAS-numero: 42601-04-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR