N'-[(1E)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
Toimittaja: Apollo Scientific
PC27974-1G
APOSPC27974-1GEA 1580 EUR
APOSPC27974-1G
N'-[(1E)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
N'-[(1E)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]methoxycarbohydrazide
Kaava: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00792965
CAS-numero: 303148-64-3