6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC27906-1G PC27906-250MG
APOSPC27906-1GEA 614 EUR
APOSPC27906-1G APOSPC27906-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Kaava: C₇H₄BrClF₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD31664897
CAS-numero: 1628524-82-2
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR