2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC27901-1G PC27901-250MG
APOSPC27901-1GEA 614 EUR
APOSPC27901-1G APOSPC27901-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride
Kaava: C₇H₅BrFNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD31664894
CAS-numero: 2244088-13-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR