2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC2755-25G PC2755-5G PC2755-100G
APOSPC2755-25GEA 35.1 EUR
APOSPC2755-25G APOSPC2755-5G APOSPC2755-100G
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Kaava: C₈H₅BrF₂O
Sulamispiste: 31…35 °C
Leimahduspiste: 51 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00142822
CAS-numero: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR