4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC2715-25G PC2715-5G PC2715-100G
APOSPC2715-25GEA 43.8 EUR
APOSPC2715-25G APOSPC2715-5G APOSPC2715-100G
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Kaava: C₆H₆BrFN₂·ClH
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03094166
CAS-numero: 502496-24-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR