Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC2199-1G PC2199-250MG
APOSPC2199-1GEA 354 EUR
APOSPC2199-1G APOSPC2199-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Kaava: C₁₇H₂₄F₃O₃RhS
Sulamispiste: 159 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00143752
CAS-numero: 99326-34-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR