8-chloro-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
PC210097-500MG
APOSPC210097-500MGEA 644 EUR
APOSPC210097-500MG
8-chloro-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
8-chloro-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Kaava: C₁₄H₈ClF₃N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28805997
CAS-numero: 1781241-49-3