4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC2074NG-1G PC2074NG-5G
APOSPC2074NG-1GEA 65.9 EUR
APOSPC2074NG-1G APOSPC2074NG-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate

  • May form small amount of sediment.

Kaava: C₈H₃ClF₃NO
Kiehumispiste: 114…115 °C/10mmHg
Tiheys: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 94 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00013873
CAS-numero: 16588-69-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR