2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol

Toimittaja: Apollo Scientific

PC200079-1G PC200079-500MG PC200079-5G
APOSPC200079-1GEA 314 EUR
APOSPC200079-1G APOSPC200079-500MG APOSPC200079-5G
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Kaava: C₉H₅F₃N₂O
Sulamispiste: 248…251 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01764613
CAS-numero: 26059-81-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR