3-Kloori-5-(trifluorimetyyli)aniliini 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC1984-5G PC1984-1G
APOSPC1984-5GEA 24.9 EUR
APOSPC1984-5G APOSPC1984-1G
3-Kloori-5-(trifluorimetyyli)aniliini 98%
3-Kloori-5-(trifluorimetyyli)aniliini
Kaava: C₇H₅ClF₃N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02684210
CAS-numero: 69411-05-8
EINECS: 273-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR