Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC1947-25G PC1947-5G PC1947-100G
APOSPC1947-25GEA 190 EUR
APOSPC1947-25G APOSPC1947-5G APOSPC1947-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Kaava: C₆H₃F₉O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094140
CAS-numero: 39187-41-2