4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific

PC1482-10G PC1482-1G PC1482-5G
APOSPC1482-10GEA 213 EUR
APOSPC1482-10G APOSPC1482-1G APOSPC1482-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
Kaava: C₇H₅ClFNO₄S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03265327
CAS-numero: 4793-22-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR