2-Fluori-6-trifluorimetyylipyridiini 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC1264-25G PC1264-5G PC1264-100G
APOSPC1264-25GEA 51.2 EUR
APOSPC1264-25G APOSPC1264-5G APOSPC1264-100G
2-Fluori-6-trifluorimetyylipyridiini 97%
2-Fluori-6-trifluorimetyylipyridiini
Kaava: C₆H₃F₄N
Kiehumispiste: 143 °C
Sulamispiste: –15,2 °C
Tiheys: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 50 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03092901
CAS-numero: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR