2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Toimittaja: Apollo Scientific
PC1158-1G PC1158-250MG
APOSPC1158-1GEA 534 EUR
APOSPC1158-1G APOSPC1158-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Kaava: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631947
CAS-numero: 885950-67-4