Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC11239-25G PC11239-5G
APOSPC11239-25GEA 141 EUR
APOSPC11239-25G APOSPC11239-5G
Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Kaava: C₇H₄BF₃KN
Sulamispiste: 196…200 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115744
CAS-numero: 850623-46-0