1-Fluoropentane 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC1120-1G PC1120-25G PC1120-5G
APOSPC1120-1GEA 73 EUR
APOSPC1120-1G APOSPC1120-25G APOSPC1120-5G
1-Fluoropentane 97%
1-Fluoropentane
Kaava: C₅H₁₁F
Kiehumispiste: 62…63 °C
Tiheys: 0,789 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: –23 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 592-50-7
EINECS: 209-761-5
UN: 1993
ADR: 3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR