2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC11162-1G PC11162-250MG
APOSPC11162-1GEA 469 EUR
APOSPC11162-1G APOSPC11162-250MG
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Kaava: C₁₃H₁₀F₃N·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06739425
CAS-numero: 811842-39-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR