2'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC11131-1G
APOSPC11131-1GEA 570 EUR
APOSPC11131-1G
2'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95+%
2'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Kaava: C₁₃H₉FO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03424638
CAS-numero: 57592-42-4