2-Bromi-α,α,α-trifluori-p-tolueenihappo 97+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC11107-5G
APOSPC11107-5GEA 64.3 EUR
APOSPC11107-5G
2-Bromi-α,α,α-trifluori-p-tolueenihappo 97+%
Kaava: C₈H₄BrF₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368837
CAS-numero: 328-89-2
EINECS: 206-339-2