Ammoniumheksafluorisilikaatti 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC1103-1KG
APOSPC1103-1KGEA 184 EUR
APOSPC1103-1KG
Ammoniumheksafluorisilikaatti 98%
Ammoniumheksafluorisilikaatti
Kaava: H₈F₆N₂Si
Tiheys: 2,011 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010887
CAS-numero: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III