7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC110009-1G PC110009-250MG
APOSPC110009-1GEA 278 EUR
APOSPC110009-1G APOSPC110009-250MG
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Kaava: C₉H₅BrFNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD32200321
CAS-numero: 2111860-37-6