(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC10734-1G PC10734-5G
APOSPC10734-1GEA 151 EUR
APOSPC10734-1G APOSPC10734-5G
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I)
Kaava: C₃₁H₂₃CuF₃N₂P
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28386111
CAS-numero: 1334890-93-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR