Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC10698-1G
APOSPC10698-1GEA 173 EUR
APOSPC10698-1G
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate 99%
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Kaava: C₃₀H₂₄F₁₂N₆P₂Ru
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11042502
CAS-numero: 60804-74-2