2,2-Difluorivoihappo 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC1055-1G PC1055-5G
APOSPC1055-1GEA 61.7 EUR
APOSPC1055-1G APOSPC1055-5G
2,2-Difluorivoihappo 97%
2,2-Difluorivoihappo
Kaava: C₄H₆F₂O₂
Kiehumispiste: 100…101 °C/8,5mmHg
Sulamispiste: 44446 °C
Tiheys: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 76 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03093765
CAS-numero: 2366-62-3
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR