(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC0613-25G PC0613-5G
APOSPC0613-25GEA 607 EUR
APOSPC0613-25G APOSPC0613-5G
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FN
Kiehumispiste: 76 °C/22mmHg
Sulamispiste: –30 °C
Tiheys: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03092999
CAS-numero: 66399-30-2
UN: 2735
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR