2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC0422-25G PC0422-5G PC0422-100G
APOSPC0422-25GEA 58.4 EUR
APOSPC0422-25G APOSPC0422-5G APOSPC0422-100G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Kaava: C₈H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631684
CAS-numero: 89976-12-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III