2-Fluori-4-hydroksibentsonitriili 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC0409-100G PC0409-25G PC0409-5G
APOSPC0409-100GEA 83.3 EUR
APOSPC0409-100G APOSPC0409-25G APOSPC0409-5G
2-Fluori-4-hydroksibentsonitriili 99%
2-Fluori-4-hydroksibentsonitriili
Kaava: C₇H₄FNO
Sulamispiste: 123…126 °C
Tiheys: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00192177
CAS-numero: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR