3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC0278-1G PC0278-25G PC0278-5G
APOSPC0278-1GEA 87.9 EUR
APOSPC0278-1G APOSPC0278-25G APOSPC0278-5G
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Kaava: C₅H₄F₆O₃
Sulamispiste: 84…85 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040910
CAS-numero: 1547-36-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR