4-Fluori-2-nitrobentsoehappo 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC0164-100G PC0164-25G
APOSPC0164-100GEA 81.8 EUR
APOSPC0164-100G APOSPC0164-25G
4-Fluori-2-nitrobentsoehappo 97%
4-Fluori-2-nitrobentsoehappo
Kaava: C₇H₄FNO₄
Sulamispiste: 140…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00024300
CAS-numero: 394-01-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR