2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC0010-1G PC0010-10G PC0010-5G
APOSPC0010-1GEA 43.8 EUR
APOSPC0010-1G APOSPC0010-10G APOSPC0010-5G
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid 97%
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid
Kaava: C₉H₅ClF₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631464
CAS-numero: 261762-48-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR