ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR9902-1G OR9902-25G OR9902-5G
APOSOR9902-1GEA 22 EUR
APOSOR9902-1G APOSOR9902-25G APOSOR9902-5G
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
ω-Bromo-4-iodoacetophenone
Kaava: C₈H₆BrIO
Sulamispiste: 113…115 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01360521
CAS-numero: 31827-94-8
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR