4-Fenyylibentsaldehydi 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR9875-100G OR9875-25G OR9875-500G
APOSOR9875-100GEA 43.8 EUR
APOSOR9875-100G APOSOR9875-25G APOSOR9875-500G
4-Fenyylibentsaldehydi 98%
4-Fenyylibentsaldehydi
Kaava: C₁₃H₁₀O
Kiehumispiste: 184 °C/11mmHg
Sulamispiste: 57…59 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006947
CAS-numero: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR