Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)

Toimittaja: Apollo Scientific

OR9809-1G OR9809-5G
APOSOR9809-1GEA 73 EUR
APOSOR9809-1G APOSOR9809-5G
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Kaava: C₁₄H₂₀O₅
Sulamispiste: 78…80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005945
CAS-numero: 14098-44-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR