3-Isopropoxybenzoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR9794-1G OR9794-5G
APOSOR9794-1GEA 121 EUR
APOSOR9794-1G APOSOR9794-5G
3-Isopropoxybenzoic acid
3-Isopropoxybenzoic acid
Kaava: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01922170
CAS-numero: 60772-67-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR