5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR964778-100MG OR964778-1G OR964778-250MG
APOSOR964778-100MGEA 77.8 EUR
APOSOR964778-100MG APOSOR964778-1G APOSOR964778-250MG
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid
Kaava: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07377114
CAS-numero: 893638-39-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR