1,2-Phenylenediacetic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR964730-25G OR964730-5G
APOSOR964730-25GEA 57 EUR
APOSOR964730-25G APOSOR964730-5G
1,2-Phenylenediacetic acid 95%
1,2-Phenylenediacetic acid
Kaava: C₁₀H₁₀O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004329
CAS-numero: 7500-53-0