Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR964677-1G OR964677-250MG
APOSOR964677-1GEA 366 EUR
APOSOR964677-1G APOSOR964677-250MG
Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl pyridazine-4-carboxylate
Kaava: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09833000
CAS-numero: 39123-39-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR