Boc-N-Me-Nle-OH 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR964309-1G OR964309-5G
APOSOR964309-1GEA 138 EUR
APOSOR964309-1G APOSOR964309-5G
Boc-N-Me-Nle-OH 97%
Boc-N-Me-Nle-OH
Kaava: C₁₂H₂₃NO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00153391
CAS-numero: 117903-25-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR