Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR962411-1G OR962411-25G OR962411-5G
APOSOR962411-1GEA 80.6 EUR
APOSOR962411-1G APOSOR962411-25G APOSOR962411-5G
Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate 97%
Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate
Kaava: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04972392
CAS-numero: 90085-05-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR