1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR961865-25G
APOSOR961865-25GEA 280 EUR
APOSOR961865-25G
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Kaava: C₇H₁₀O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001545
CAS-numero: 636-82-8