Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR959992-10G OR959992-1G OR959992-5G
APOSOR959992-10GEA 505 EUR
APOSOR959992-10G APOSOR959992-1G APOSOR959992-5G
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Kaava: C₈H₁₃NS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04506878
CAS-numero: 751436-48-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR